MAB8184
Anti-EBV VCA gp125 Antibody, clone L2
clone L2, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
VCA-gp125
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
L2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Anwendung
Infektionskrankheiten
Virale Infektionskrankheiten
ELISA
Immunoblotting (weak)
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable