MAB5598
Anti-HCN3 Antibody, clone TLL 6C5
culture supernatant, clone TLL 6C5, Chemicon®
Synonym(e):
Hyperpolarization-activated and cyclic nucleotide-gated channel 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TLL 6C5, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Hcn3(15168)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry on rat and mouse retina.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable