Merck
MAB5404
Sigma-Aldrich
Anti-Nitrotyrosin-Antikörper, Klon 2A8.2
clone 2A8.2, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A8.2, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NOS1(4842)
Allgemeine Beschreibung
Die zelluläre Produktion von hochreaktiven Stickstoffspezies aus Stickstoffmonoxid, etwa Peroxynitrit, Stickstoffdioxid und Nitrylchlorid, führt zur Nitrierung von Tyrosinresten in Gewebeproteinen. Das Ausmaß, in dem das Protein Nitrotyrosin gebildet wird, gibt Aufschluss über die Produktion reaktiver Stickstoffspezies und über potenzielle Zellschäden in einem bestimmten Zeitraum. Nitrotyrosin kann durch eine Aminosäurenanalyse von Proteinhydrolysaten gemessen und in Zellen und Gewebe durch immunzytochemische Verfahren mit Antikörpern gegen Nitrotyrosin nachgewiesen, semi-quantitativ geschätzt und lokalisiert werden.
Spezifität
Reagiert mit Nitrotyrosin.
Immunogen
Nitriertes KLH.
Anwendung
Dieser Anti-Nitrotyrosin-Antikörper, Klon 2A8.2, erkennt Nitrotyrosin und ist für die Verwendung in IH(P) und WB validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Oxidativer Stress
Immunhistochemie:
1:50–1:100 einer früheren Charge an paraffineingebettetem, mit 10 % neutral gepuffertem Formalin fixiertem Lebergewebe der Maus (Tier behandelt mit Zymosan) und normalem menschlichem Kleinhirngewebe. Die Gewebe müssen mit hitzeinduzierter Epitopgewinnung (HIER) vorbehandelt werden. Die Inkubationszeit mit MAB5404 betrug 10 Minuten, und die Reaktion wurde mit dem Chemicon IHC-Select HRP/DAB-Kit (Art.-Nr. DAB150) entwickelt.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Nitrotyrosin-Immunblot-Kontrollen.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies Nitrotyrosin auf 10 μg Nitrotyrosin-Immunblot-Kontrollen nach (Art.-Nr. 12-354).
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales IgG2b der Maus, flüssig in Puffer mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Nitriertes BSA
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Epitope motif of an anti-nitrotyrosine antibody specific for tyrosine-nitrated peptides revealed by a combination of affinity approaches and mass spectrometry.
Mihaela Dr Gu?anu,Brindu?a-Alina Petre,Michael Przybylski
Journal of Peptide Science null
A Kiss et al.
British journal of pharmacology, 155(7), 1015-1024 (2008-10-11)
Exogenous peroxynitrite from nanomolar to micromolar concentrations exerts cardioprotection. Here, we have assessed its effects on ischaemia- and reperfusion-induced ventricular arrhythmias in vivo and a possible role for mitochondrial K(ATP) channels in these effects, using the channel inhibitor 5-hydroxydecanoate (5-HD).
Ben C Creelan et al.
OncoTargets and therapy, 10, 4239-4250 (2017-09-19)
Omaveloxolone is a semisynthetic oleanane triterpenoid that potently activates Nrf2 with subsequent antioxidant function. We conducted a first-in-human Phase I clinical trial (NCT02029729) with the primary objectives to determine the appropriate dose for Phase II studies, characterize pharmacokinetic and pharmacodynamic
When is mass spectrometry combined with affinity approaches essential? A case study of tyrosine nitration in proteins.
Petre, BA; Ulrich, M; Stumbaum, M; Bernevic, B; Moise, A; Doring, G; Przybylski, M
Journal of the American Society For Mass Spectrometry null
Deficiency of the Bax gene attenuates denervation-induced apoptosis.
P M Siu, S E Alway, P M Siu, S E Alway
Apoptosis null