MAB4410
Anti-Renilla Luciferase Antibody, clone 1D5.2
ascites fluid, clone 1D5.2, Chemicon®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D5.2, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epitop-Tags & allgemeine Anwendung
Epitop-Tags
EIA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Renilla
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable