MAB4360C3
Anti-TRA-1-60 Antibody, clone TRA-1-60, Cy3 conjugate
clone TRA-1-60, from mouse, CY3 conjugate
Synonym(e):
TRA160, Podocalyxin, GCTM-2 antigen, Gp200, Podocalyxin-like protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TRA-1-60, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgM
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PODXL(5420)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Pluripotente Stammzellen & Stammzellen der frühen Entwicklungsphase
Qualität
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected TRA-1-60 in H9 human embryonic stem cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
H9 human embryonic stem cells
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable