MAB4331
Anti-MELK Antibody, clone 6C1.3
clone 6C1.3, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Maternal Embryonic Leucine Zipper Kinase
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6C1.3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
Aufnahme
sample type neural stem cell(s)
Isotyp
IgG2κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MELK(9833)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Neurale Stammzellen
Expected Molecular Weight: 74.5 kDa
Note: Bands may be present at a higher molecular weight due to glycosolation.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable