MAB3478
Anti-1-cys Peroxiredoxin Antibody, clone 8H11
ascites fluid, clone 8H11, Chemicon®
Synonym(e):
aiPLA2, Peroxiredoxin 6, Non-selenium Glutathione Peroxidase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8H11, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgM
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRX(57716)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Oxidativer Stress
Immunohistochemistry on 4% paraformaldehyde fixed rat lung tissue.
Immunocytochemistry on rat type II alveolar epithelial cells.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable