MAB3420-AF555
Anti-Tau Antibody, clone PC1C6, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone PC1C6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonym(e):
Microtubule-associated protein tau, Tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 555
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PC1C6, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat, bovine, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB3420) is shown to be suitable also for Western blotting and immunohistochemistry applications.
Qualität
Immunofluorescence Analysis: A 1:150 dilution of this antibody detected Tau in mouse brain tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable