MAB3077
Anti-G Protein Giα-2 Antibody, clone L5
clone L5, Chemicon®, from mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
L5, monoclonal
Speziesreaktivität
bovine, mouse, human, rat, guinea pig
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GNAI2(2771)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
GPCR-, cAMP/cGMP- & kalziumabhängige Signalübertragung
Labels a single protein band of 39 - 42 kDa in bovine and rat membranes.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable