MAB2056Z
Anti-Integrin α3 Antibody, clone ASC-1 (Azide Free)
clone ASC-1, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD49c
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ASC-1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA3(3675)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Integrine
Immunohistochemistry Analysis: A previous lot of this antibody was used on acetone-fixed frozen human epithelial tissues including tongue, foreskin and ovary. Not for use on formalin-fixed tissue.
Flow Cytometry Analysis: A previous lot of this antibody stains human squamous cell carcinoma (SCC9), ovarian carcinoma (SKOV-3) and umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
Immunoprecipitation Analysis: A previous lot of this antibody precipitates PAGE bands of 130 kDa (reduced) or 116 kDa and 135 kDa (non-reduced) from surface-biotinylated SCC9 or SKOV-3 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable