MAB1944-C
Anti-Collagen VI alpha-3 Antibody, clone 3C4, Ascites Free
culture supernatant, clone 3C4, from mouse
Synonym(e):
Collagen alpha-3(VI) chain, Collagen VI alpha-3 polypeptide
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL6A3(1293)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected collagen VI alpha-3 chain immunoreactivity in human breast tissue section.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2