MAB1681
Anti-Vimentin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, LN-6
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Vimentin Antibody, clone LN-6, culture supernatant, clone LN-6, Chemicon®
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LN-6, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgM
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VIM(7431)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Hyperplastic lymph nodes.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable