MAB1056
Anti-Neutrophil Elastase Antibody, clone AHN-10
ascites fluid, clone AHN-10, Chemicon®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AHN-10, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SERP1(27230)
Spezifität
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Entzündungs- & Autoimmunmechanismen
Immunocytochemistry
RIA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable