Merck
M04S-03-5PK
Millipore
Die CellASIC ONIX-Schalterplatten-Säugerzellen (4 Kammern)
The M04 switching plates enable continuous perfusion culture for live cell analysis. Laminar flow provides rapid & uniform solution exchange for maximum cell health. The glass coverslide bottom surface ensures the highest resolution optical viewing.
Synonym(e):
CellASIC ONIX-Platte, ONIX-Wechselplatte, Säugetierzellplatte
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materialien
PMMA
glass
polycarbonate
polydimethylsiloxane (PDMS)
Hersteller/Markenname
CellASIC® ONIX
B × L × H
85.48 mm × 127.76 mm × 14.35 mm
Kompatibilität
for use with cells sized up to 50.0 μm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die CellASIC® ONIX-Schalterplatten-Säugerzellen (4 Kammern) ermöglichen eine fortlaufende Perfusionskultur für die Lebendzellanalyse. Laminar-Flow bietet einen schnellen und gleichmäßigen Lösungsaustausch für eine maximale Zellgesundheit. Die gläserne Bodenfläche des Deckglases gewährleistet eine optische Betrachtung der höchsten Auflösung.
Anwendung
CellASIC® ONIX Schaltplatten-Säugetierzellen (4 Kammern) wurden in folgenden Fällen verwendet:
  • in der Bildgebung lebender Zellen zur Untersuchung des Beitrags der Phi-Partikel zur Autoinhibition von Dynein und der Aktivierung von Dynein durch Dynactin
  • in der Bildgebung lebender Zellen von fcSAgA-Bindung und Immunglobulin M-Oberflächenclusterung durch Fluoreszenzmikroskopie
  • in verschiedenen Experimenten mit dem epidermalen Wachstumsfaktor (EGF)
Die CellASIC® ONIX-Schaltplatte ist geeignet für:
  • Zeitrafferanalysen von adhärenten Zellen
  • Langzeitexperimente mit kontinuierlicher Perfusion (typischerweise 3 Tage)
  • Experimente mit Lösungsaustausch (Induktion, Hemmung, Medikamentendosierung usw.)
  • Automatisierte Immunfärbung und Bedarfsfixierung lebender Zellen in der Kulturkammer
  • Vergleich von bis zu vier verschiedenen Zelltypen oder Expositionsbedingungen (Medienkomponenten) unter paralleler Kontrolle von Temperatur und Gasatmosphäre (Temperaturverschiebung, anoxische Bedingungen usw.)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kompatibel mit dem mikrofluidischen System CellASIC® ONIX2 und mit ONIX2 Verteilern
  • Ermöglicht die perfusionsbasierte Langzeituntersuchung lebender Zellen mit Austausch der Lösung
  • Die Platte ermöglicht eine kontrollierte und dynamische Mikroumgebung für 2D- und 3D-Zellkulturen.
Rechtliche Hinweise
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brittany L Hartwell et al.
Biomacromolecules, 18(6), 1893-1907 (2017-05-06)
A pressing need exists for antigen-specific immunotherapies (ASIT) that induce selective tolerance in autoimmune disease while avoiding deleterious global immunosuppression. Multivalent soluble antigen arrays (SAgAPLP:LABL), consisting of a hyaluronic acid (HA) linear polymer backbone cografted with multiple copies of autoantigen
Kai Zhang et al.
Cell, 169(7), 1303-1314 (2017-06-13)
Cytoplasmic dynein-1 binds dynactin and cargo adaptor proteins to form a transport machine capable of long-distance processive movement along microtubules. However, it is unclear why dynein-1 moves poorly on its own or how it is activated by dynactin. Here, we
Angel Stanoev et al.
Cell systems, 7(3), 295-309 (2018-08-27)
The proto-oncogenic epidermal growth factor receptor (EGFR) is a tyrosine kinase whose sensitivity to growth factors and signal duration determines cellular behavior. We resolve how EGFR's response to epidermal growth factor (EGF) originates from dynamically established recursive interactions with spatially
Artikel
This page describes novel microfluidic approaches to trap two different cell types in precise locations in order to image and study their interactions over time.
This page describes a novel, optimized microfluidic platform for long-term culture of primary neurons to monitor dynamic cellular processes in real time.
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.
This page shows the long-term culture and in-plate staining protocols using the CellASIC ONIX Microfluidic platform.
Verwandter Inhalt
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.