M000037AS
Ersatzring für 37-mm-Aerosolmonitorkassette
for use with 37mm Aerosol Monitor Cassette
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Filterdurchm.
37 mm
Anwendung(en)
environmental
Kompatibilität
for use with 37mm Aerosol Monitor Cassette
Allgemeine Beschreibung
Ersatzring für die Aerosolmonitorkassette. Zur Verwendung mit 37-mm-Aerosolanalysemonitoren. Die 37-mm-Aerosolanalysemonitore von Millipore sind transparente Einweg-Filterhalter aus Kunststoff zur Verwendung mit Millipore-Filtern vom Typ MF (Zellulosemischester). Eine dünne Cellulose-Unterstützung verschließt den Filter zwischen Monitorabschnitten, um den Probenfluss gleichmäßig über die Filteroberfläche zu verteilen. In die Monitorkassette kann ein Ersatzring eingesetzt werden, um die Anzahl der Stufen im Aerosolmonitor zu erhöhen. Diese erweiterte Länge ist hilfreich und wird von verschiedenen Regulierungen vorgeschrieben.
Anwendung
Aerosolanalyse-Monitore sind mit 0,45-μm- und 0,8-μm-Celluloseester-Membranen erhältlich. Gewichtgleiche Monitore enthalten zwei Filter mit einem maximalen Gewichtsunterschied von 0,1 mg, wodurch in der gravimetrischen Analyse das Vorwiegen von Testfiltern entfällt. Zur vorhandenen Kassette kann ein Ersatzring hinzugefügt werden, um die Anzahl der Stufen im Monitor zu erhöhen.
Prinzip
Vakuum