Wichtige Dokumente
KZZDG10TT1
Millipore
No Membrane, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Materialien
polyester support
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
irradiated
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Produktlinie
Opticap® XL 10
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Länge
13.2 in.
Breite
4.2 in.
Filtrationsfläche
0 m2
Matrix
No Media
Fitting
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Rechtliche Hinweise
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany