KZRVA10TH1
Opticap XL 10 Viresolve NFR TC/HB
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone
polypropylene
Qualitätsniveau
Parameter
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
Produktgröße
10 in.
Durchm. Einlassanschluss
1 1/2 in.
Durchm. Auslassanschluss
9/16 in.
Matrix
Viresolve® NFR
Fitting
16 mm (5/8 in.) hose barb
1/4 in. hose barb (double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet hose barb
38 mm (1 1/2 in.) sanitary flange drain/vent
Eignung
suitable for endotoxin