KS-125ML-BK
Anti-M (Klon LM110/140), FFMU
Anti-M from the clone LM110/140, Murine IgG, Intermediate for further manufacturing use
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116102
NACRES:
NA.41
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
LM-110/140, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pkg of 125 mL
Konzentration
0.5-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
6.7-7.7
Isotyp
IgG
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Standardisierter, konzentrierter Zellkulturüberstand, nicht diafiltriert, minimale pH-Pufferung; zum Formulieren von Anti-M-Blutgruppenbestimmungsreagenzien oder -geräten.Direkt agglutinierender Antikörper.Der optimale pH-Wert eines fertigen Anti-M-Reagens aus diesem Antikörper beträgt 8,4. Bei pH-Werten unter 8,0 reagiert der Antikörper mit NN-Erythrozyten.Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid; Haltbarkeit: 24 Monate ab dem Filtrationsdatum.
Anwendung
Antikörperzwischenprodukt zu weiteren Herstellungszwecken
Herstellung eines In-vitro-Blutgruppenbestimmungsprodukts oder -geräts
Rechtliche Hinweise
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Teilweise verarbeitetes Reagens zur weiteren Herstellung von ausschließlich nicht injizierbaren Produkten. Die Abwesenheit aller viraler Antigene wurde nicht ermittelt. Kein US-Standard der Wirksamkeit. Bei Trübung nicht verwenden. Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable