Merck
KGW6A3THH1
Millipore
Polysep II, 1,0/0,5 µm nominal, Opticap®-XLT-Kapsel
inlet connection diam. 5/8 in., Opticap® XLT 30, pore size 1.0/0.5 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Synonym(e):
Opticap XLT30 Polysep II 1.0/0.5 μm 5/8 in. HB
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materialien
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Opticap® XLT 30
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Opticap®
Parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
87.1 cm (34.3 in.)
Nennlänge Kartusche
30 in. (75 cm)
Filtrationsfläche
1.38 m2
Durchm. Einlassanschluss
5/8 in.
Breite Einlass bis Auslass
19.8 cm (7.8 in.)
Durchm. Auslassanschluss
5/8 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤435 mg/capsule
Matrix
Polysep II
pore size
1.0/0.5 μm nominal pore size
1.0/0.5 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Fitting
inlet hose barb
outlet hose barb
(16 mm (5?8 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kapsel
T-Line/Manometeranschluss: T-Line
Leistungsmerkmale und Vorteile
Format: Doppelschicht
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das sich an die GMP-Leitlinien der FDA hält.
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die erste Seite des Leitfadens für die Sichtprüfung im Datenblatt für Zellulosemischester
  • Lagerung: Bitte beziehen Sie sich auf die Einführung zu Zellulosemischestern in der technischen Übersicht.
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt enthält eine Medienkombination, die den Kriterien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Sterilisationsmethode
3 Autoklavenzyklen von 30 min bei 121 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Spülen mit einer Wassermenge von ≥15 l
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen: nach Spülen mit 15 l Wasser und 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Rechtliche Hinweise
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2