KGSKA3TTT1
Autoclavable Millipore Express® SHC Opticap® XLT 30 in. 0.5/0.2 µm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone
Qualitätsniveau
Beschreibung
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm² using TM=["ASTM"] F838 methodology.
T-line
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Parameter
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
Nennlänge Kartusche
30 in. (75 cm)
device size
30 in.
Durchm. Einlassanschluss
1 1/2 in.
Durchm. Auslassanschluss
1-1/2 in.
Matrix
Millipore Express® SHC
Porengröße
0.5/0.2 μm
Fitting
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Eignung
suitable for endotoxin