KGSKA3THH1
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Opticap® XLT 30 Capsule
Fittings 5/8 in. HB, Autoclavable
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Autoclavable Millipore Express® SHC Opticap® XLT 30 in. 0.5/0.2 µm,
Materialien
polyethersulfone
Qualitätsniveau
Beschreibung
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm² using TM=["ASTM"] F838 methodology.
T-line
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Parameter
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
Nennlänge Kartusche
30 in. (75 cm)
Produktgröße
30 in.
Durchm. Einlassanschluss
5/8 in.
Durchm. Auslassanschluss
5/8 in.
Matrix
Millipore Express® SHC
Porengröße
0.5/0.2 μm
Fitting
inlet hose barb
outlet hose barb
Eignung
suitable for endotoxin