HG00C144
Violet Red Bile MUG Agar
pH 7.4±0.2 (25 °C)
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Agar, 13.0 g/L
Bile Salts No 3, 1.5 g/L
Brain Heart Infusion, 7.0 g/L
Crystal Violet, 0.002 g/L
di-Sodium Hydrogen Phosphate, 1.0 g/L
Lactose, 9.0 g/L
MUG, 0.1 g/L
Neutral Red, 0.03 g/L
Peptone, 4.0 g/L
Sodium chloride, 4.5 g/L
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (HG00C144.500)
pH-Wert
7.4±0.2 (25 °C)
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable