HF075MC5PK
Hi-Flow™-Plus-Membran 75
backing thickness 2 mil, filter W × L 6 cm × 30.1 cm, pack of 5 sheets
Synonym(e):
HF, Hi-Flow, Hi-Flow™-Plus-HF090-Membrankarten, Immunassay-Membran, Lateral-Flow-Membran, Membrankarte, Nitrocellulosemembran
Alle Fotos(5)
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 5 sheets
Qualitätsniveau
Parameter
75 sec/4 cm capillary flow rate
Trägermaterialstärke
2 mil
filter W × L
6 cm × 30.1 cm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hi-Flow™-Plus-Membranen wurden für den Einsatz in diagnostischen Lateral-Flow-Schnelltests entwickelt und optimiert, die eine hervorragende Einheitlichkeit und Leistung erfordern. Lateral-Flow-Tests ermöglichen eine schnelle und praktische Erkennung/Quantifizierung von Analyten wie Antikörpern und Antigenen in biologischen Proben, einschließlich Blut, Speichel und Urin. Hi-Flow™-Plus-Membranen sind ideal für solche Anwendungen geeignet. Hi-Flow™-Plus-Membranen sind mit verschiedenen Kapillardurchflusszeiten und Trägeroptionen erhältlich, können so die Testleistung verbessern und erfüllen durch ihre Flexibilität unterschiedlichste Anforderungen an den Testaufbau. Hi-Flow™-Plus 75 (HF075) eignet sich für Tests, bei denen Geschwindigkeit entscheidend und die Probenmenge ausreichend ist und Empfindlichkeit kein Problem darstellt. Diese Hi-Flow™-Plus-75-Musterpackung enthält 5 vorgefertigte Membrankarten, die aus einer Hi-Flow™-Plus-75-Membran auf einem Kartenhalter aus Kunststoff bestehen.
Anwendung
- Die Hi-Flow™-Plus-Membran ist ein wichtiges Ausgangsprodukt, das für zahlreiche Lateral-Flow-Testanwendungen geeignet ist, darunter Tests auf Infektionskrankheiten (COVID-19, HIV, Influenza, Malaria, sexuell übertragbare Krankheiten usw.) sowie in den Bereichen Frauengesundheit, Biomarkererkennung, Drogentests, Wirkstoffentwicklung, Umwelttests, landwirtschaftliche Anwendungen, Lebensmittelsicherheit, Produktqualitätstests und Tiergesundheit.
- Sie eignet sich für alle Lateral-Flow-Testtechniken, einschließlich kompetitiver Assays, Sandwich- und Multiplex- Nachweisassays.
- Sie ist für die Verwendung in qualitativen und quantitativen Tests optimiert und lässt sich gut mit Lateral-Flow- Detektorpartikeln kombinieren, beispielsweise mit Nanopartikeln aus kolloidalem Gold, gefärbten/fluoreszierenden Mikrokügelchen usw.
- Sie eignet sich für die Verwendung in Lateral-Flow-Tests zum Nachweis von Analyten in unterschiedlichen Probenmatrizes wie etwa Blut, Speichel, Urin, Nasen-Rachen-Abstrichen, Schweiß und anderen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
MERKMALE:
- Konsistente Strömungs- und Oberflächenchemie, robuster Herstellungsprozess
- Proprietäre Oberflächenchemie, optimiert für Lateral-Flow-Anwendungen
- Hohes Qualitätsniveau: MQ400
- Vertrauenswürdiger Partner und Marke mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Membranherstellung
- Hohe Produktionskapazität, hohe Lagerbestände, mehrere Fertigungslinien
- Praktische Musterpakete in mehreren Formaten erhältlich
- Fertigung von Großmengen für Online-Kauf mit sofortiger Lieferung erhältlich
- Wir bieten eine Komplettlösung; neben Hi-Flow-Plus-Membranen bieten wir Ausgangsmaterialien für den gesamten Lateral-Flow-Workflow sowie Assay-Entwicklungsdienste an: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/services/ivd-development-manufacturing/lateral-flow-services.
- Konsistente Kapillardurchflusszeit und Membrandicke
- Hervorragende Oberflächenmorphologie ermöglicht konsistente und gleichmäßige Flussverteilung der Reagenzien auf der Membranoberfläche
- Scharfe, intensive und gleichmäßige Bildung von Test- und Kontrolllinien
- Hervorragende Konsistenz innerhalb und zwischen Chargen
- Bessere Assay-Empfindlichkeit
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
- Verbesserte Lateral-Flow-Test-Herstellungsausbeute
- Schnelle Lieferung mit kurzer Vorlaufzeit
- Keine Lieferunterbrechung
- Ausgezeichneter technischer Support
Rechtliche Hinweise
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany