HCYTAAB-17K
MILLIPLEX® Human Cytokine Autoantibody Panel
About This Item
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Verwandter Inhalt
Multiplex analysis of autoantibodies, such as MILLIPLEX® multiplex assays, helps advance research by detecting multiple autoantibodies like cytokine autoantibodies, autoimmune autoantibodies, and cancer autoantibodies at once to give researchers a full picture of analyte concentrations.