Merck
HAWP04700F1
Millipore
MF-Millipore Membranfilter, 0,45 µm Porengröße
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 100 discs, F1
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pkg of 100 discs
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
2.5%
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.45 μm pore size
79 % porosity
Blasenpunkt
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
MF-Millipore Membranfilter bestehen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat. Diese Membranen sind biologisch inert und finden in der Analytik und Forschung breite Anwendung.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
MF-Millipore Membranfilter, 0,45 μm Porengröße, wurde für die Filtration von Lentiviral-Überstand vor Transfektionsstudien verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Für die Umweltüberwachung und biologische Anwendungen.
  • Erhältlich in Packungen mit unterschiedlichen Porengrößen, in Schwarz oder Weiß, mit oder ohne gerasteter Oberfläche.
  • Autoklavierbar und kompatibel mit Ethylenoxid- und Gammabestrahlungssterilisation.
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mirna Swayden et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (153) (2019-11-26)
Ubiquitin (ub) and ubiquitin-like (ubl) dependent post-translational modifications of proteins play fundamental biological regulatory roles within the cell by controlling protein stability, activity, interactions, and intracellular localization. They enable the cell to respond to signals and to adapt to changes
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HAWP04700F14053252338878