Wichtige Dokumente
HAGG050S6
Millipore
S-Pak Filter, 0,45 µm, 50 mm, grün, Netzaufdruck
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, green gridded for general microbiological analysis
Synonym(e):
S-Pak® Membranfilter, Membranfilter, semipermeable Membranen
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
green filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Hersteller/Markenname
S-Pak®
Durchmesser
50 mm
Filterdurchm.
50 mm
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type cider
sample type cosmetics
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
S-Pak-Filter bestehen aus Zellulosemischestern (MCE) mit einer Porengröße von 0,45 μm, sind grün, gitterartig und haben einen Durchmesser von 50 mm. Diese Filter zeichnen sich durch hohe Rückgewinnungsraten aus und eignen sich für allgemeine mikrobiologische Untersuchungen. S-Pak Membranen und Membranspender revolutionieren die Handhabung von Filtern für die Membranfiltration (MF), indem sie die Vorteile gebrauchsfertiger, steriler, einzeln verpackter Membranen mit einfacher Handhabung kombinieren. Die grünen Membranen eignen sich hervorragend zum Erkennen von kleinen, transparenten, transluzenten Kolonien und werden häufig zum Nachweisen von Hefen und Schimmelpilzen eingesetzt.
Anwendung
Das S-Pak-System eignet sich für das Testen von Trinkwasser, in Flaschen abgefülltem Wasser und Mineralwasser gemäß internationalen Standards. Diese Filter finden Anwendung in der Kosmetik-, Umwelt-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Mikrobiologische Analyse von Bier, abgefülltem Wasser, Most, Erfrischungsgetränken, Sportgetränken und Wein mittels Membranfiltration.
Verpackung
Individuell versiegelt, mit blauem Trennpapier, steril
Rechtliche Hinweise
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3