Merck
H0MMMUSTC
Millipore
Millidisk Cartridge Housing T-line 40stk
Small-volume applications
About This Item
UNSPSC-Code:
40161525
eCl@ss:
32031603
Materialien
316L stainless steel
silicone seal
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Millidisk®
Verfügbarkeit
available only in North America
Parameter
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
Höhe
22.1 cm (8.7 in.)
Länge
22.1 cm (8.7 in.)
Breite Einlass bis Auslass
17.8 cm (7 in.)
Gewicht
2.95 kg (6.5 lb)
Fitting
4 in. base-dome connection O-ring (2-337)
1/4 in. drain/vent hose barb
1 in. gauge port sanitary flange
1 in. inlet/outlet sanitary flange
Kartuschencode
Code M (2-118; O-rings)
Kompatibilität
for use with One 2-inch or 4-inch Code M Cartridge Filter
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: T-line
Anwendung
Kleintechnische Anwendungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Surface Finish, Exterior: Sanitäre Oberfläche, Ra <0,8 µm
Surface Finish, Wetted: Elektropolierte sanitäre Oberfläche, Ra <0,5 µm
Sonstige Hinweise
Type of mounting used for filter housing: Kann in bestehende starre Rohrleitungen integriert werden
Rechtliche Hinweise
MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany