GVSP22205
Durapore Microfiltration Membrane, Superhydrophobic
for separation
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF
Qualitätsniveau
Qualität
for separation
Beschreibung
Filter code GVSP
Superhydrophobic
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Parameter
≥0.08 air flow rate (slpm/cm2 at 1.3 psig)
Methode(n)
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Filtrationsfläche
400 cm2
Membrangröße
20 cm × 20 cm
Dicke
≥100 μm × 150 μm
Porengröße
0.22 μm