GF008
Keratinocyte Growth Factor Protein, Recombinant human
The Keratinocyte Growth Factor protein (KGF protein or FGF-7 protein) is a potent mitogen for keratinocytes & epithelial cells.
Synonym(e):
KGF, FGF-7
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Assay
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
Spezifische Aktivität
≥1 x 105 U/mg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 ng/μg Endotoxin (of KGF; 1EU/μg)
Aufnahme
sample type epithelial cells
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... FGF7(2252)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1