GA102711
Quikscale®-Säule GAP 100 × 550
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
eCl@ss:
32011301
Empfohlene Produkte
Parameter
temp. range at 2-30 °C
Qualitätsniveau
Methode(n)
protein purification: suitable
Höhe
550 mm
Länge
55.1 cm (21.7 in.)
Rechtliche Hinweise
QUIKSCALE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany