FR180380623
Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
F1-EU-010 FluoEU COOH PS 1%, Red Fluorescent carboxylated microspheres 160nm, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonym(e):
Detector Particles, Fluorescent Beads
Verpackung
pkg of 10-1000 mL (dark bottle)
Hersteller/Markenname
Estapor®
Konzentration
1% solids
Methode(n)
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
Farbe
fluorescent red
Matrix
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
Perlendurchmesser
0.130-0.190 μm±<5%
Kapazität
>300 μeq/g surface charge density
λmax
350 nm (Emission at 613 nm)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid (COOH)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable