FCMAB197F
Milli-Mark® Anti-CD43-FITC Antibody, clone DF-T1
clone DF-T1, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
Leukosialin, Leukocyte sialoglycoprotein, Sialophorin, Galactoglycoprotein, GALGP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DF-T1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPN(6693)
Allgemeine Beschreibung
Immunoblotting studies have revealed molecular mass heterogeneity displayed by the antigen extracted from white blood cells of different lineage. Thus, two major bands of 140 and 130 kDa are seen for the promyelocytic cell line HL60, 110 kDa for the myeloblast cell line KG1 and a major 115 kDa band for peripheral blood lymphocytes (Stross, 1989).
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
PBMCs
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable