Alle Fotos(1)
Key Documents
FCABS325PE
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Anti-Acetyl-Histon-H3-PE-Antikörper
Milli-Mark®, from rabbit
Synonym(e):
H3t, H3/t, H3/g, Histone H3.1t
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
Tetrahymena sp., human, mouse
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys9,Lys14)
Angaben zum Gen
human ... H3F3B(3021)
Allgemeine Beschreibung
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosome und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Anhänge von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin. Die Acetylierung von Histon H3 findet unter dem Einfluss der Enzymfamilie der Histon-Acetyltransferasen (HAT) an verschiedenen Lysin-Positionen am Histonende statt. Die Acetylierung von Lysin 14 findet häufig in Genregionen statt, die aktiv zu RNA transkribiert werden.
Spezifität
Antikörper erkennt Tetrahymena-Acetyl-Histon H3
Diese Sequenz ist hochkonserviert und weist eine breite Kreuzreaktivität mit anderen Spezies auf.
Immunogen
KLH-konjugiertes Peptid, das den Aminosäuren 1–20 von Tetrahymena-Histon H3 (ARTKQTAR[K*]STGG[K*]APRKQLC) entspricht, wobei K* actelyiert ist
Anwendung
Dieser Milli-Mark Anti-Acetyl-Histon-H3-PE-Antikörper ist zur Verwendung in FC für den Nachweis von Acetyl-Histon H3 validiert.
Qualität
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie mit HeLa-Zellen
Zielbeschreibung
15,5 kDa berechnet
Physikalische Form
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG konjugiert an PE in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA
Rechtliche Hinweise
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
HIV-1 expression within resting CD4+ T cells after multiple doses of vorinostat.
Archin, NM; Bateson, R; Tripathy, MK; Crooks, AM; Yang, KH; Dahl, NP; Kearney et al.
The Journal of Infectious Diseases null
Adam M Spivak et al.
Retrovirology, 13(1), 88-88 (2016-12-22)
Despite the durable viral suppression afforded by antiretroviral therapy, HIV-1 eradication will require strategies to target latently infected cells that persist in infected individuals. Protein kinase C (PKC) activation is a promising strategy to reactivate latent proviruses and allow for
Addie May I Nesbitt et al.
PloS one, 9(5), e94224-e94224 (2014-05-03)
Genetic, pharmacological, and environmental interventions that alter total levels of histone acetylation in specific brain regions can modulate behaviors and treatment responses. Efforts have been made to identify specific genes that are affected by alterations in total histone acetylation and
Valeria Barili et al.
Nature communications, 11(1), 604-604 (2020-02-01)
Hepatitis C virus infection (HCV) represents a unique model to characterize, from early to late stages of infection, the T cell differentiation process leading to exhaustion of human CD8+ T cells. Here we show that in early HCV infection, exhaustion-committed