Wichtige Dokumente
EZHABG504
Millipore
EZ-Pak Filter 0,45µm, 50mm, schwarz, mit Netzaufdruck
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, black filter, gridded filter, General microbiological analysis
Synonym(e):
EZ-Pak® Membranfilter, Membranfilter, Semipermeable Membranen
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Hersteller/Markenname
EZ-Pak®
Filterdurchm.
50 mm
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type bottled water
sample type beer
sample type soft drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type wine
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
EZ-Pak-Filter bestehen aus Zellulosemischestern (MCE) mit einer Porengröße von 0,45 μm, sind schwarz, gitterartig und haben einen Durchmesser von 50 mm. Die Filter ermöglichen hohe Rückgewinnung und sind eher geeignet für allgemeine mikrobiologische Untersuchungen. EZ-Pak-Membranen und Membranspender revolutionieren die Handhabung von Filtern für die Membranfiltration (MF), indem sie die Vorteile gebrauchsfertiger, steriler, einzeln verpackter Membranen mit einfacher Handhabung kombinieren. Schwarze Membranen vereinfachen das Zählen von porösen und farblosen Kolonien, z. B. einiger Legionella- und Hefestämme.
Anwendung
Das EZ-Pak-System eignet sich für das Testen von Trinkwasser, in Flaschen abgefülltem Wasser und Mineralwasser gemäß internationalen Standards. Diese Filter finden Anwendung in Bereichen wie Kliniken, Kosmetika, Umwelt, Lebensmittel und Getränke, industrielle Qualitätskontrolle und Pharmazeutika. Mikrobiologische Analyse von Bier, abgefülltem Wasser, Most, Erfrischungsgetränken, Sportgetränken und Wein mittels Membranfiltration.
Rechtliche Hinweise
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3