Merck
EZGSWG474
Millipore
EZ-Pak Filter, 0,22 µm, 47mm, weiß, Netzaufdruck
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing
Synonym(e):
EZ-Pak® Membranfilter, Membranfilter, MCE-Filter, GSWG EZ-PAK, Semipermeable Membranen
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
gridded filter
gridded white filter
mixed cellulose esters (MCE)
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Hersteller/Markenname
EZ-Pak®
Filterdurchm.
47 mm
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.22 μm pore size
Aufnahme
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cider
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type wine
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type cosmetics
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
EZ-Pak®-Filter bestehen aus einer weißen 0,22-µm-Zellulosemischestermembran (MCE) mit Netzaufdruck und einem Durchmesser von 47 mm. Diese Filter haben eine hohe Ausbeute und eignen sich besser für allgemeine mikrobiologische Untersuchungen. EZ-Pak® Membranen und Membranspender revolutionieren die Handhabung von Filtern für die Membranfiltration (MF), indem sie die Vorteile gebrauchsfertiger, steriler, einzeln verpackter Membranen mit einfacher Handhabung bei Verwendung des EZ Pak® Curve Membranspenders zur Entnahme verbinden.
Anwendung
Das EZ-Pak®-System eignet sich zur Prüfung von Trink-, Flaschen- und Mineralwasser gemäß internationalen Standards. Diese Filter finden Anwendung in Bereichen wie Kliniken, Kosmetika, Umwelt, Lebensmittel und Getränke, industrielle Qualitätskontrolle und Pharmazeutika. Zur mikrobiologischen Analyse von Bier, Flaschenwasser, Apfelwein, Sportgetränken und Wein mittels Membranfiltration.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Die mikrobiologische Untersuchung von Lebensmitteln ist ein wichtiger Teil des Lebensmittelsicherheits- und Qualitätsmanagements. Hier finden Sie weitere Informationen über das breite Angebot an Tests für den Nachweis von Pathogenen und Verderbniserregern.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.