E541-00020
NovaSeptum® GO Transfereinheit
Tube Application; Luer; 1000 mm; C-Flex®, sterile; β-irradiated
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
316 stainless steel cannula
C-Flex tubing
TPE tubing
polyester body
silicone septum (platinum-cured)
silicone tubing
Qualitätsniveau
Agentur
according to ISO 11137 (sterilization)
according to ISO 146441
meets USP 88 Biological Reactivity (all component materials)
Sterilität
sterile; β-irradiated
Produktlinie
NovaSeptum® GO
Leistungsmerkmale
autoclavable: no
Parameter
-73-132 °C temp. range (-99-270 °F)
0.50 bar max. pressure (7.25 psi)
Verunreinigungen
<2.15 EU/device bacterial endotoxins (LAL test)
Fitting
female Luer-Lok® outlet (3-piece)
male Luer-Lok® outlet (3-piece)
outlet (injection site)
Anwendung(en)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Probenahme
Verpackung
Komponenten
- Septum: Platinvernetztes Silikon
- Körper: Polyester
- Kanüle: ASTM® 316 L Edelstahl
- Schläuche: Thermoplastisches Elastomer (TPE), Silikon oder C-Flex®
- Ablassschlauch: 3-teiliges Luer-Lok® mit männlichem Luer, weiblichem Luer und Injektionsstelle
Angaben zur Herstellung
Eine wässrige Extraktion enthält < 2,15 EU je Vorrichtung, wie durch einen Limulustest (LAL-Test) bestimmt.