DR1057
Anti-SQSTM1 Mouse mAb (2C11)
liquid, clone 2C11, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Sequestosome 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C11, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SQSTM1(8878)
mouse ... Sqstm1(18412)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
HeLa cells
Sonstige Hinweise
Bjorkoy, G., et al. 2009. Methods Enzymol.452, 181.
Ferguson, C,J., Lenk, G,M., and Meisler, M,H., Hum. Mol. Genet.18 4868.
Gal, J., et al. 2009. J. Neurochem.111 1062.
Mardakheh, F,K., et al. 2009.J. Cell Biol.187, 265.
Jung, H,S., et al. 2008. Cell Metab.8, 318.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable