CX0914
1-Chlorobutane
OmniSolv®
Synonym(e):
Butyl Chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
110 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
OmniSolv®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.01% Water (H2O)
Abdampfrückstand
≤1 ppm
Farbe
APHA: ≤10
bp
79 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-123 °C
Übergangstemp.
flash point -17 °C
Löslichkeit
0.5 g/L
Dichte
0.886 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤220 nm
UV-Absorption
λ: 220 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.50
λ: 233 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
ClCCCC
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChIKey
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup