CWL372S03
Milligard® LPB 0.2 µm nominal, Cartridge
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
Synonym(e):
Milligard Low Protein Binding Cartridge Filter 20 in. Code 7 0.2 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding)
polyester support
polypropylene
silicone seal
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Milligard®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Milligard®
Parameter
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
20 in.
Breite
2.9 in.
Nennlänge Kartusche
20 in. (50 cm)
Durchmesser
7.1 cm (2.8 in.)
Filtrationsfläche
1.6 m2
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤200 mg/cartridge
Matrix
Milligard® LPB
Porengröße
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code 7
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Sonstige Hinweise
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Spezifikationen
Angaben zur Herstellung
10 Autoklaven- oder In-situ-Dampfsterilisationszyklen von 30 min bei 121 °C
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2