Merck
CW0673S03
Millipore
Milligard® 0.5 µm nominal, Cartridge
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Synonym(e):
Milligard Cartridge Filter 30 in. Code 7 0.5 μm
Größe auswählen
25 MG
EUR 159.00
100 MG
EUR 288.00
EUR 159.00
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Verfügbarkeit zu erfragen.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
EUR 159.00
100 MG
EUR 288.00
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
EUR 159.00
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Verfügbarkeit zu erfragen.
Materialien
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Milligard®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Milligard®
Parameter
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Methode(n)
prefiltration: suitable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1356960PHR1378Y0000674
Leflunomide Immunosuppressant
L5025
Leflunomide
Leflunomide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1356960
Leflunomide
Leflunomide Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
PHR1378
Leflunomide
Gene Information
human ... DHODH(1723)
Gene Information
human ... DHODH(1723)
Gene Information
human ... DHODH(1723)
Gene Information
human ... DHODH(1723)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filterelement
Leistungsmerkmale und Vorteile
Format: Single Layer
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Spezifikationen
Filter Grade: Standard Milligard® Media
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
10 Autoklaven- oder In-situ-Dampfsterilisationszyklen von 30 min bei 121 °C
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥9 l Wasser
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Rechtliche Hinweise
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2