CT01F1C50
Polygard® CT Kartuschenfilter
pore size 0.1 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonym(e):
Polygard® CT CLAR SER 50/PK
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Polygard
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Porengröße
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code F (double open end w/flat gaskets)
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filterelement
Rechtliche Hinweise
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany