CRA571006
Polygard® CR Kartuschenfilter
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonym(e):
Polygard-CR Cartridge Filter 10 in. 0.5 μm Code 7 Silicone
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
silicone seal
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Polygard
Parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Durchmesser
7.0 cm (2.75 in.)
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤50 mg
Porengröße
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Allgemeine Beschreibung
Polygard-CR Kartuschenfilter bieten einen hohen Durchsatz mit 4,8 bar max. Differenzdruck (70 psid) bei 25 °C.
Typische Anwendungen
Polygard-CR hocheffiziente Kartuschenfilter, bestehend aus Polypropylenmedien mit abgestufter Dichte, werden häufig in der Getränkeindustrie zur Filtration von Flüssigkeiten und Gasen angewendet, um dichtere Filter zu schützen.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Polygard® CR Kartuschenfilter werden in Übereinstimmung mit einem Qualitätsmanagementsystem, das von einem akkreditierten registrierenden Organ nach einem ISO 9000 Qualitätssystemstandard zugelassen ist, konzipiert, entwickelt und hergestellt, und mit einem Qualitätszertifikat geliefert. Jedem Kartuschenfilter ist für die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen ein Validierungsleitfaden beigefügt.
Für Rückverfolgbarkeit und einfache Identifizierung ist jeder Filter mit identifizierenden Merkmalen markiert.
Mehrere Formate erhältlich
Die Polygard-CR Produktlinie bietet die gesamte Palette der Filtrationsbereiche und ist für verschiedene Anwendungsanforderungen erhältlich. Verschiedene Anschlussmöglichkeiten stehen für eine einfache Anpassung an vorhandene Gehäuse zur Verfügung.
Diese Geräte wurden entwickelt, um das Totvolumen beim Beurteilen verschiedener Medienkonfigurationen zu minimieren.
Angaben zur Herstellung
30 min mit 80 °C heißem Wasser
10 Autoklavenzyklen oder SIP-Zyklen bei 126 °C für 30 min