Wichtige Dokumente
CPAFS3PRB
Milli-Q
Kit: Progard®, 2er-Packung, mit Simfilter und Millex-Belüftungsfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Verpackung
pkg of 1 kit
Qualitätsniveau
Kompatibilität
for use with AFS®
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der PROGARD® Vorbehandlungspack entfernt große Partikel, organische Verbindungen und freies Chlor aus Leitungswasser. Dadurch wird die Umkehrosmosemembran vor Kesselsteinbildung, organischer Verschmutzung und Chloroxidation geschützt.
Vorteile:
  • Optimaler Schutz der Umkehrosmosemembran
  • Gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Leistung des Systems
Anwendung
Für AFS®-3/3D-Systeme
Komponenten
  • PR0G00002 Progard-Vorbehandlung
  • AFBCTFAFS-Bakterienfilter- und -Belüftungskit
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany