CDRC030HG
Umkehrosmosekartusche
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 30 L/hr, For use with Elix® and RiOs™ water purification systems
Synonym(e):
Umkehrosmosekartusche – 30 l/h
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
NACRES:
JA.13
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Elix®
for use with RiOs™
Allgemeine Beschreibung
Die Umkehrosmosemembran (RO-Membran) entfernt 95–99 % der Verunreinigungen, einschließlich Ionen, Partikel, Bakterien und organische Moleküle. Zur Verwendung mit Elix® und RiOs™ Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Das RO-Wasser aus RiOs™ und Elix® Systemen wird in Laboren verwendet, hauptsächlich für Anwendungen wie allgemeines Spülen, Speisewasser für Waschmaschinen und Autoklaven oder als Wassserzufuhr für Rein- und Reinstwasseraufbereitungssysteme.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Originalverbrauchsmaterial als Ersatz für Umkehrosmosekartuschen – CDRC030HG.
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany