CCP-24HK
Canine C-Peptide RIA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for protein analysis
Qualitätsniveau
Beschreibung
ED<sub>80</sub> = 0.56 ± 0.15 ng/mL ED<sub>50</sub> = 2.03 ± 0.54 ng/mL ED<sub>20</sub> = 7.21 ± 2.76 ng/mL
analytes available: C-Peptide
radioactivity <3 μCi
0.156-20 ng/mL (standard curve range)
Leistungsmerkmale
accuracy 97-111%
Speziesreaktivität
canine
Messbereich Sensitivität
0.15 ng/mL
Methode(n)
radioimmunoassay: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Nachweisverfahren
radioactive
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract