Wichtige Dokumente
CCGL73TP240-P
Charged Durapore® 0.22 µm, Cartridge
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Materialien
PVDF membrane (net positive)
polypropylene support
silicone O-ring
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Durapore®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
30 in.
Breite
3.7 in.
Kerngröße
, polypropylene
Filtrationsfläche
2.1 m2
Matrix
Charged Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Kartuschencode
Code 7
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany