C5789-M
Custom-OEM Cell Diss Soln (S-004), 100ml
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable