Merck
BX1673
Supelco
2-Butanone
OmniSolv®
Synonym(e):
Methyl Ethyl Ketone, Butanone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
201-159-0
Assay:
≥99.5% (GC)
Methode(n):
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp:
79.6 °C/1013 hPa
Dampfdruck:
105 hPa ( 20 °C)
Dampfdruck
105 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
OmniSolv®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.05% Water (H2O)
Abdampfrückstand
≤5 ppm
Farbe
APHA: ≤10
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
79.6 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-86 °C
Übergangstemp.
flash point -4 °C
Löslichkeit
292 g/L
Dichte
0.805 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤329 nm
UV-Absorption
λ: 329 nm Amax: ≤1.00
λ: 335 nm Amax: ≤0.30
λ: 344 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
BX1673P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
Angaben zur Herstellung
Product filtered through a 0.2 μm filter
Hinweis zur Analyse
Assay (GC)99.5% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 329 nm1.00AU maxUV Abs. at 335 nm0.30AU maxUV Abs. at 344 nm0.05AU maxUV Abs. at 350 nm0.01AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off329nm maxWater (H2O)0.05% max
Rechtliche Hinweise
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3