Merck
AX0125
Supelco
Aceton
Histology
Synonym(e):
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
Beilstein:
635680
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
200-662-2
Qualität:
histological grade
Assay:
≥99% (GC)
Anwendung(en):
histology
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Dampfdruck:
184 mmHg ( 20 °C)
Qualität
histological grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
184 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Expl.-Gr.
13.2 %
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
pH-Wert
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point <-20 °C
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
histology
Format
neat
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Die Lumineszenz-Intensität von Aceton ist abhängig von den Komponenten in der Lösung. Die Absorption von UV-Licht durch Aceton führt zur Photolyse und der Bildung von Radikalen .
Histology
Most lipids are removed from tissues with the agent.
Hinweis zur Analyse
Assay (GC): 99% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Readily oxidizable substances: To pass test
Solubility: To pass test
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2