AX0074
Essigsäure
HPLC, Meets ACS Specifications
Synonym(e):
Ethanoic Acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
15.4 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.7% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
800 °F
Expl.-Gr.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0004 meq/g Titrable base
≤0.01% Acetic anhydride [(CH3CO)2O]
Abdampfrückstand
≤5 ppm
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.371 (lit.)
pH-Wert
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
117-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16.2 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 39 °C
Löslichkeit
602.9 g/L
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.4 ppm
Kationenspuren
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Ni: ≤0.1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
UV-Absorption
λ: 255 nm Amax: ≤1.0
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.02
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup